Tlačiť
Ethyl 3-amino-5-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR307299-1G OR307299-250MG OR307299-5G
APOSOR307299-1GEA 302.45 EUR
APOSOR307299-1G APOSOR307299-250MG APOSOR307299-5G
Ethyl 3-amino-5-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate 99%
Ethyl 3-amino-5-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Vzorec: C₆H₈BrN₃O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28955031
Číslo CAS: 1352903-61-7