Tlačiť
3,4-Dibromo-1H-pyrazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR307262-1G OR307262-250MG
APOSOR307262-1GEA 136.78 EUR
APOSOR307262-1G APOSOR307262-250MG
3,4-Dibromo-1H-pyrazole
3,4-Dibromo-1H-pyrazole
Vzorec: C₃H₂Br₂N₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00159639
Číslo CAS: 5932-18-3