Tlačiť
3-Cyclopropylbenzeneboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-Cyclopropylphenyl)boronic acid
OR307249-100MG OR307249-1G OR307249-5G
APOSOR307249-100MGEA 183.31 EUR
APOSOR307249-100MG APOSOR307249-1G APOSOR307249-5G
3-Cyclopropylbenzeneboronic acid
3-Cyclopropylbenzeneboronic acid
Vzorec: C₉H₁₁BO₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11110340
Číslo CAS: 1049730-10-0