Tlačiť
1-Bromo-2-cyclopropylbenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR307196-1G OR307196-5G OR307196-25G
APOSOR307196-1GEA 241.48 EUR
APOSOR307196-1G APOSOR307196-5G APOSOR307196-25G
1-Bromo-2-cyclopropylbenzene
1-Bromo-2-cyclopropylbenzene
Vzorec: C₉H₉Br
Teplota varu: 110…113 °C (18 mm Hg)
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD11109720
Číslo CAS: 57807-28-0