Tlačiť
2-(Furan-3-yl)acetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR307188-1G OR307188-250MG OR307188-100MG
APOSOR307188-1GEA 394.95 EUR
APOSOR307188-1G APOSOR307188-250MG APOSOR307188-100MG
2-(Furan-3-yl)acetic acid
2-(Furan-3-yl)acetic acid
Vzorec: C₆H₆O₃
Mw: 126.11 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01859888
Číslo CAS: 123617-80-1