Tlačiť
1-Benzofuran-7-ylmethanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR307184-1G OR307184-250MG
APOSOR307184-1GEA 340.48 EUR
APOSOR307184-1G APOSOR307184-250MG
1-Benzofuran-7-ylmethanol
1-Benzofuran-7-ylmethanol
Vzorec: C₉H₈O₂
Mw: 148.159 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19441765
Číslo CAS: 209256-55-3