Tlačiť
3-Cyclopropylisonicotinic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Cyclopropylpyridine-4-carboxylic acid
OR306658-1G OR306658-250MG
APOSOR306658-1GEA 655.72 EUR
APOSOR306658-1G APOSOR306658-250MG
3-Cyclopropylisonicotinic acid
3-Cyclopropylisonicotinic acid
Vzorec: C₉H₉NO₂
Mw: 163.173 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18261166
Číslo CAS: 1256785-01-9