Tlačiť
5-Cyclopropylpicolinic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR306657-1G OR306657-250MG
APOSOR306657-1GEA 654.52 EUR
APOSOR306657-1G APOSOR306657-250MG
5-Cyclopropylpicolinic acid
5-Cyclopropylpicolinic acid
Vzorec: C₉H₉NO₂
Mw: 163.173 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD17259279
Číslo CAS: 1174322-66-7