Tlačiť
5-Cyclopropylnicotinic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR306638-1G OR306638-250MG
APOSOR306638-1GEA 745.84 EUR
APOSOR306638-1G APOSOR306638-250MG
5-Cyclopropylnicotinic acid
5-Cyclopropylnicotinic acid
Vzorec: C₉H₉NO₂
Mw: 163.173 g/mol
Teplota tavenia: 200…202 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06802408
Číslo CAS: 893738-23-3