Tlačiť
3-Methyl-1H-indole-4-carboxylic acid 96+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Carboxy-3-methyl-1H-indole
OR30661-100MG OR30661-1G OR30661-250MG
APOSOR30661-100MGEA 58.08 EUR
APOSOR30661-100MG APOSOR30661-1G APOSOR30661-250MG
3-Methyl-1H-indole-4-carboxylic acid 96+%
3-Methyl-1H-indole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Mw: 175.184 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11869751
Číslo CAS: 1159511-18-8