Tlačiť
4,6-Dichloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR30658-1G OR30658-250MG
APOSOR30658-1GEA 107.75 EUR
APOSOR30658-1G APOSOR30658-250MG
4,6-Dichloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
4,6-Dichloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Vzorec: C₆H₄Cl₂N₄
Mw: 203.029 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09750213
Číslo CAS: 98141-42-5