Tlačiť
2H-Spiro[1-benzofuran-3,4'-piperidine] 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2H-Spiro[benzofuran-3,4'-piperidine]
OR306350-1G OR306350-250MG
APOSOR306350-1GEA 1324.25 EUR
APOSOR306350-1G APOSOR306350-250MG
2H-Spiro[1-benzofuran-3,4'-piperidine] 97%
2H-Spiro[1-benzofuran-3,4'-piperidine]
Vzorec: C₁₂H₁₅NO
Mw: 189.254 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20488777
Číslo CAS: 171-77-7