Tlačiť
8-Bromopyrido[4,3-b]pyrazine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 8-Bromopyrido[3,4-b]pyrazine
OR30605-1G OR30605-250MG
APOSOR30605-1GEA 424.39 EUR
APOSOR30605-1G APOSOR30605-250MG
8-Bromopyrido[4,3-b]pyrazine
8-Bromopyrido[4,3-b]pyrazine
Vzorec: C₇H₄BrN₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09834590
Číslo CAS: 929074-45-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III