Tlačiť
Methyl bromo(2-cyanophenyl)acetate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methyl 2-bromo-2-(2-cyanophenyl)ethanoate, 2-(1-Bromo-2-methoxy-2-oxoethyl)benzonitrile
OR30563-100MG OR30563-1G OR30563-250MG
APOSOR30563-100MGEA 159.25 EUR
APOSOR30563-100MG APOSOR30563-1G APOSOR30563-250MG
Methyl bromo(2-cyanophenyl)acetate
Methyl bromo(2-cyanophenyl)acetate
Vzorec: C₁₀H₈BrNO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04038664
Číslo CAS: 885953-43-5
OSN: 3265
ADR: 8,III