Tlačiť
4-(Propan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Isopropyl-1H-pyrazol-5-amine
OR305561-1G OR305561-250MG OR305561-5G
APOSOR305561-1GEA 151.22 EUR
APOSOR305561-1G APOSOR305561-250MG APOSOR305561-5G
4-(Propan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine 95%
4-(Propan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine
Vzorec: C₆H₁₁N₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11112127
Číslo CAS: 151521-49-2