Tlačiť
Cyclohexylacetaldehyde 90%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2-Oxoethyl)cyclohexane
OR30546-1G OR30546-250MG
APOSOR30546-1GEA 136.59 EUR
APOSOR30546-1G APOSOR30546-250MG
Cyclohexylacetaldehyde 90%
Cyclohexylacetaldehyde
Vzorec: C₈H₁₄O
Mw: 126.196 g/mol
Teplota varu: 58…60 °C (10 mm Hg)
Hustota: 0.919 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 62 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD02261737
Číslo CAS: 5664-21-1