Tlačiť
Methyl (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl (5-butyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate, Parbendazole
OR305450-1G OR305450-100MG OR305450-250MG
APOSOR305450-1GEA 229.12 EUR
APOSOR305450-1G APOSOR305450-100MG APOSOR305450-250MG
Methyl (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate 95%
Methyl (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
Vzorec: C₁₃H₁₇N₃O₂
Mw: 247.293 g/mol
Teplota tavenia: 255…257 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00864534
Číslo CAS: 14255-87-9
EINECS: 238-133-3