Tlačiť
Methyl 8-oxo-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-7-carboxylate 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR305438-1G OR305438-250MG
APOSOR305438-1GEA 323.71 EUR
APOSOR305438-1G APOSOR305438-250MG
Methyl 8-oxo-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-7-carboxylate 96%
Methyl 8-oxo-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-7-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₄O₅
Teplota tavenia: 60…61 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03271523
Číslo CAS: 52506-21-5