Methyl 8-oxo-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-7-carboxylate 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR305438-1G
OR305438-250MG
APOSOR305438-1GEA
323.71
EUR
APOSOR305438-1G
APOSOR305438-250MG
Methyl 8-oxo-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-7-carboxylate 96%
Methyl 8-oxo-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-7-carboxylate
Vzorec:
C₁₀H₁₄O₅ Teplota tavenia: 60…61 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03271523 Číslo CAS: 52506-21-5 |