Tlačiť
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-3-amine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR305364-250MG OR305364-1G
APOSOR305364-250MGEA 159.02 EUR
APOSOR305364-250MG APOSOR305364-1G
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-3-amine 97%
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-3-amine
Vzorec: C₆H₅BrN₄
Mw: 213.035 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13177853
Číslo CAS: 870244-35-2