Tlačiť
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 7-Bromo-2,3-dihydro-isoindol-1-one
OR305302-250MG OR305302-1G
APOSOR305302-250MGEA 28.24 EUR
APOSOR305302-250MG APOSOR305302-1G
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one 95%
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Vzorec: C₈H₆BrNO
Mw: 212.043 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11848600
Číslo CAS: 200049-46-3