Tlačiť
1H-Indole-3-boronic acid, pinacol ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole, 2-(1H-Indol-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR305200-1G OR305200-250MG
APOSOR305200-1GEA 209.79 EUR
APOSOR305200-1G APOSOR305200-250MG
1H-Indole-3-boronic acid, pinacol ester
1H-Indole-3-boronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₁₈BNO₂
Teplota tavenia: 163…165 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09879158
Číslo CAS: 937366-54-6