Tlačiť
Methyl 5-bromo-1H-indazole-6-carboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-6-(methoxycarbonyl)-1H-indazole
OR305115-1G OR305115-250MG
APOSOR305115-1GEA 48.54 EUR
APOSOR305115-1G APOSOR305115-250MG
Methyl 5-bromo-1H-indazole-6-carboxylate 97%
Methyl 5-bromo-1H-indazole-6-carboxylate
Vzorec: C₉H₇BrN₂O₂
Teplota tavenia: 148…153 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09749941
Číslo CAS: 1000342-30-2