Tlačiť
2-Bromo-6-nitro-1H-benzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR305027-1G OR305027-250MG
APOSOR305027-1GEA 1206.49 EUR
APOSOR305027-1G APOSOR305027-250MG
2-Bromo-6-nitro-1H-benzimidazole
2-Bromo-6-nitro-1H-benzimidazole
Vzorec: C₇H₄BrN₃O₂
Mw: 242.03 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12911562
Číslo CAS: 909776-51-8