Tlačiť
tert-Butyl 5-bromo-1H-benzimidazole-1-carboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: tert-Butyl 5-bromo-1H-benzo[d]imidazole-1-carboxylate
OR305020-1G OR305020-250MG
APOSOR305020-1GEA 250.35 EUR
APOSOR305020-1G APOSOR305020-250MG
tert-Butyl 5-bromo-1H-benzimidazole-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 5-bromo-1H-benzimidazole-1-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₃BrN₂O₂
Mw: 297.148 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13182500
Číslo CAS: 942590-05-8