Tlačiť
Chloromaleic acid anhydride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR30483-1G OR30483-250MG
APOSOR30483-1GEA 0 EUR
APOSOR30483-1G APOSOR30483-250MG
Chloromaleic acid anhydride
Chloromaleic acid anhydride
Vzorec: C₄HClO₃
Mw: 132.502 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00210253
Číslo CAS: 96-02-6
OSN: 2923
ADR: 8+6.1 III