Tlačiť
5-Chloropyridazin-3-amine
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR304389-1G OR304389-250MG
APOSOR304389-1GEA 278.78 EUR
APOSOR304389-1G APOSOR304389-250MG
5-Chloropyridazin-3-amine
5-Chloropyridazin-3-amine
Vzorec: C₄H₄ClN₃
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD19214495
Číslo CAS: 1314978-36-3