Tlačiť
2-Chloro-5-nitroisonicotinic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-5-nitropyridine-4-carboxylic acid
OR303997-1G OR303997-5G
APOSOR303997-1GEA 24.95 EUR
APOSOR303997-1G APOSOR303997-5G
2-Chloro-5-nitroisonicotinic acid 97%
2-Chloro-5-nitroisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₃ClN₂O₄
Teplota tavenia: 178…180 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14584664
Číslo CAS: 907545-47-5