Tlačiť
Diethyl 2-(2-nitrobenzyl)malonate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Diethyl 2-(2-nitrobenzyl)propane-1,3-dioate
OR30383-1G OR30383-250MG
APOSOR30383-1GEA 104.55 EUR
APOSOR30383-1G APOSOR30383-250MG
Diethyl 2-(2-nitrobenzyl)malonate
Diethyl 2-(2-nitrobenzyl)malonate
Vzorec: C₁₄H₁₇NO₆
Mw: 295.288 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00110674
Číslo CAS: 59803-35-9