Tlačiť
4-(1-Hydroxyethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)ethanol, 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethan-1-ol
OR303570-1G OR303570-500MG
APOSOR303570-1GEA 148.61 EUR
APOSOR303570-1G APOSOR303570-500MG
4-(1-Hydroxyethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 95%
4-(1-Hydroxyethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₂₁BO₃
Mw: 248.126 g/mol
Teplota tavenia: 79…82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18733422
Číslo CAS: 1173922-30-9