Tlačiť
3-Nitro-4-(pyridin-2-ylthio)cinammic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-{3-Nitro-4-[(pyridin-2-yl)thio]phenyl}prop-2-enoic acid, 3-{3-Nitro-4-[(pyridin-2-yl)thio]phenyl}acrylic acid
OR30337-1G OR30337-250MG OR30337-100MG
APOSOR30337-1GEA 72.9 EUR
APOSOR30337-1G APOSOR30337-250MG APOSOR30337-100MG
3-Nitro-4-(pyridin-2-ylthio)cinammic acid
3-Nitro-4-(pyridin-2-ylthio)cinammic acid
Vzorec: C₁₄H₁₀N₂O₄S
Mw: 302.305 g/mol
Teplota tavenia: 177…178 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00173720
Číslo CAS: 175278-56-5