Tlačiť
2-(Octadecyloxy)ethan-1-ol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR303347-1G OR303347-5G
APOSOR303347-1GEA 58.16 EUR
APOSOR303347-1G APOSOR303347-5G
2-(Octadecyloxy)ethan-1-ol 95%
2-(Octadecyloxy)ethan-1-ol
Vzorec: C₂₀H₄₂O₂
Teplota tavenia: 49…52 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043351
Číslo CAS: 2136-72-3