Tlačiť
5-Methyl-2-nitropyridin-3-ol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR303307-1G OR303307-500MG
APOSOR303307-1GEA 765.47 EUR
APOSOR303307-1G APOSOR303307-500MG
5-Methyl-2-nitropyridin-3-ol
5-Methyl-2-nitropyridin-3-ol
Vzorec: C₆H₆N₂O₃
Mw: 154.123 g/mol
Teplota tavenia: 133…135 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13181711
Číslo CAS: 15128-88-8