Tlačiť
N-[(1S)-1-Phenylethyl]hydroxylamine oxalic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR303303-1G OR303303-500MG
APOSOR303303-1GEA 205.49 EUR
APOSOR303303-1G APOSOR303303-500MG
N-[(1S)-1-Phenylethyl]hydroxylamine oxalic acid
N-[(1S)-1-Phenylethyl]hydroxylamine oxalic acid
Vzorec: C₈H₁₁NO·C₂H₂O₄
Mw: 227.214 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12545903
Číslo CAS: 78798-33-1