Tlačiť
6-Bromo-3,4-dihydro-1-methylquinolin-2(1H)-one
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Bromo-1-methyl-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, 6-Bromo-1-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
OR303274-1G OR303274-5G
APOSOR303274-1GEA 116.33 EUR
APOSOR303274-1G APOSOR303274-5G
6-Bromo-3,4-dihydro-1-methylquinolin-2(1H)-one
6-Bromo-3,4-dihydro-1-methylquinolin-2(1H)-one
Vzorec: C₁₀H₁₀BrNO
Teplota tavenia: 81…83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18266837
Číslo CAS: 1092523-03-9