Tlačiť
Methyl 6-{4-[(tert-butoxy)carbonyl]piperazin-1-yl}-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR303263-500MG OR303263-1G
APOSOR303263-500MGEA 382.94 EUR
APOSOR303263-500MG APOSOR303263-1G
Methyl 6-{4-[(tert-butoxy)carbonyl]piperazin-1-yl}-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Methyl 6-{4-[(tert-butoxy)carbonyl]piperazin-1-yl}-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Vzorec: C₁₅H₂₀Cl₂N₄O₄
Mw: 391.25 g/mol
Teplota tavenia: 123…124 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD24447578
Číslo CAS: 1432896-19-9