Tlačiť
Methyl 2-(cyclohexylamino)-5-nitrobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR303242-1G OR303242-500MG
APOSOR303242-1GEA 205.78 EUR
APOSOR303242-1G APOSOR303242-500MG
Methyl 2-(cyclohexylamino)-5-nitrobenzoate
Methyl 2-(cyclohexylamino)-5-nitrobenzoate
Vzorec: C₁₄H₁₈N₂O₄
Teplota tavenia: 132…134 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23989316
Číslo CAS: 83909-56-2