Tlačiť
2-Oxo-5-(pyridin-4-yl)-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR303239-1G OR303239-500MG
APOSOR303239-1GEA 766.55 EUR
APOSOR303239-1G APOSOR303239-500MG
2-Oxo-5-(pyridin-4-yl)-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
2-Oxo-5-(pyridin-4-yl)-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₈N₂O₃
Mw: 216.193 g/mol
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23697510
Číslo CAS: 62749-61-5