Tlačiť
6-Amino-5-bromo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Amino-5-bromopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
OR303234-1G OR303234-500MG
APOSOR303234-1GEA 646.51 EUR
APOSOR303234-1G APOSOR303234-500MG
6-Amino-5-bromo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
6-Amino-5-bromo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Vzorec: C₄H₄BrN₃O₂
Mw: 205.997 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00830386
Číslo CAS: 6312-73-8