Tlačiť
tert-Butyl N-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-6-yl)carbamate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR303232-1G OR303232-500MG
APOSOR303232-1GEA 766.55 EUR
APOSOR303232-1G APOSOR303232-500MG
tert-Butyl N-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-6-yl)carbamate
tert-Butyl N-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-6-yl)carbamate
Vzorec: C₁₃H₁₆N₂O₃
Mw: 248.278 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23697508
Číslo CAS: 184021-91-8