Tlačiť
2-Hydroxy-3-(prop-2-en-1-yl)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR303230-1G OR303230-500MG
APOSOR303230-1GEA 765.47 EUR
APOSOR303230-1G APOSOR303230-500MG
2-Hydroxy-3-(prop-2-en-1-yl)benzoic acid
2-Hydroxy-3-(prop-2-en-1-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
Mw: 178.185 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04110413
Číslo CAS: 42729-96-4