Tlačiť
6-Amino-8-bromo-1,7-naphthyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 8-Bromo-1,7-naphthyridin-6-amine
OR303217-1G OR303217-500MG
APOSOR303217-1GEA 613.26 EUR
APOSOR303217-1G APOSOR303217-500MG
6-Amino-8-bromo-1,7-naphthyridine
6-Amino-8-bromo-1,7-naphthyridine
Vzorec: C₈H₆BrN₃
Mw: 224.057 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09702034
Číslo CAS: 5912-35-6