Tlačiť
2-(Aminomethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)methanamine, (2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)methylamine
OR303185-1G OR303185-100MG OR303185-250MG
APOSOR303185-1GEA 208.58 EUR
APOSOR303185-1G APOSOR303185-100MG APOSOR303185-250MG
2-(Aminomethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
2-(Aminomethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
Vzorec: C₅H₁₁NO₂
Teplota varu: 73 °C (31 mm Hg)
Teplota tavenia: 28 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10698199
Číslo CAS: 3289-19-8