Tlačiť
Dimethyl (morpholin-4-yl)phosphonate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR303184-1G OR303184-500MG OR303184-5G
APOSOR303184-1GEA 205.49 EUR
APOSOR303184-1G APOSOR303184-500MG APOSOR303184-5G
Dimethyl (morpholin-4-yl)phosphonate
Dimethyl (morpholin-4-yl)phosphonate
Vzorec: C₆H₁₄NO₄P
Mw: 195.153 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00514647
Číslo CAS: 597-25-1