Tlačiť
Benzyl 4,5-bis(benzyloxy)pyridine-2-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR303156-1G OR303156-500MG
APOSOR303156-1GEA 613.26 EUR
APOSOR303156-1G APOSOR303156-500MG
Benzyl 4,5-bis(benzyloxy)pyridine-2-carboxylate
Benzyl 4,5-bis(benzyloxy)pyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₂₇H₂₃NO₄
Mw: 425.476 g/mol
Teplota tavenia: 117 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD15071409
Číslo CAS: 112334-42-6