Tlačiť
6-Bromo-3-methoxy-2-methylbenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR303148-1G OR303148-500MG
APOSOR303148-1GEA 613.26 EUR
APOSOR303148-1G APOSOR303148-500MG
6-Bromo-3-methoxy-2-methylbenzonitrile
6-Bromo-3-methoxy-2-methylbenzonitrile
Vzorec: C₉H₈BrNO
Mw: 226.07 g/mol
Teplota tavenia: 105…107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22689160
Číslo CAS: 1420537-63-8