Tlačiť
5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-amine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-amine, 4-Amino-5-methyl-3-phenylisoxazole
OR30303-1G OR30303-250MG
APOSOR30303-1GEA 150.02 EUR
APOSOR30303-1G APOSOR30303-250MG
5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-amine
5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-amine
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
Teplota varu: 131…133 °C (0,5 mm Hg)
Teplota tavenia: 51…53 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02677726
Číslo CAS: 21169-65-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III