Tlačiť
Methyl (2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR30301-1G OR30301-250MG
APOSOR30301-1GEA 116.33 EUR
APOSOR30301-1G APOSOR30301-250MG
Methyl (2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Methyl (2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Vzorec: C₈H₁₁NO₂S
Teplota varu: 66…68 °C (0,2 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02677686
Číslo CAS: 306937-37-1