Tlačiť
4-Bromo-7-methoxyquinoline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR302186-1G OR302186-5G
APOSOR302186-1GEA 212.19 EUR
APOSOR302186-1G APOSOR302186-5G
4-Bromo-7-methoxyquinoline 95%
4-Bromo-7-methoxyquinoline
Vzorec: C₁₀H₈BrNO
Teplota tavenia: 80…81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08063187
Číslo CAS: 1070879-27-4