Tlačiť
Ethyl 2-chloroquinazoline-4-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR302160-1G OR302160-250MG
APOSOR302160-1GEA 378.26 EUR
APOSOR302160-1G APOSOR302160-250MG
Ethyl 2-chloroquinazoline-4-carboxylate
Ethyl 2-chloroquinazoline-4-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉ClN₂O₂
Mw: 236.654 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11518957
Číslo CAS: 1092352-52-7