Tlačiť
4-Cyano-2,6-dichlorobenzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Carboxy-3,5-dichlorobenzonitrile
OR302095-1G OR302095-500MG
APOSOR302095-1GEA 993.39 EUR
APOSOR302095-1G APOSOR302095-500MG
4-Cyano-2,6-dichlorobenzoic acid 95%
4-Cyano-2,6-dichlorobenzoic acid
Vzorec: C₈H₃Cl₂NO₂
Mw: 216.021 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD17926545
Číslo CAS: 1258298-05-3